3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC53505-1G PC53505-250MG PC53505-5G
APOSPC53505-1GEA 179 EUR
APOSPC53505-1G APOSPC53505-250MG APOSPC53505-5G
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
MW: 169,946 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19687060
Núm. CAS: 1146614-40-5