3,4-Difluoropyridin-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535053-100MG PC535053-250MG
APOSPC535053-100MGEA 190 EUR
APOSPC535053-100MG APOSPC535053-250MG
3,4-Difluoropyridin-2-amine 97%
3,4-Difluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28722270
Núm. CAS: 1804379-06-3