3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535056-250MG PC535056-100MG
APOSPC535056-250MGEA 255 EUR
APOSPC535056-250MG APOSPC535056-100MG
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
MW: 175,108 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09834785
Núm. CAS: 1060801-92-4