2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535057-100MG PC535057-250MG
APOSPC535057-100MGEA 52.2 EUR
APOSPC535057-100MG APOSPC535057-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₃F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189065
Núm. CAS: 1060802-41-6