3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC535059-100MG
PC535059-250MG
APOSPC535059-100MGEA
267
EUR
APOSPC535059-100MG
APOSPC535059-250MG
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formula:
C₇H₅BrF₃N·BrH MW: 320.932 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD29760335 Núm. CAS: 1384972-85-3 |