6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535061-100MG PC535061-250MG
APOSPC535061-100MGEA 45.1 EUR
APOSPC535061-100MG APOSPC535061-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde
Formula: C₆H₃BrFNO
MW: 203,997 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16606505
Núm. CAS: 1227588-59-1