2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535062-100MG PC535062-250MG
APOSPC535062-100MGEA 209 EUR
APOSPC535062-100MG APOSPC535062-250MG
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine
Formula: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,969 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16619134
Núm. CAS: 3833-57-6