5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535063-1G PC535063-250MG
APOSPC535063-1GEA 162 EUR
APOSPC535063-1G APOSPC535063-250MG
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄ClFN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22547000
Núm. CAS: 1393574-54-3