6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535065-1G PC535065-250MG
APOSPC535065-1GEA 0 EUR
APOSPC535065-1G APOSPC535065-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
6-Fluorobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅FS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18207210
Núm. CAS: 205055-10-3