Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535066-250MG PC535066-1G
APOSPC535066-250MGEA 101 EUR
APOSPC535066-250MG APOSPC535066-1G
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₅FO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11618006
Núm. CAS: 32431-75-7