4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535068-100MG PC535068-250MG
APOSPC535068-100MGEA 74.1 EUR
APOSPC535068-100MG APOSPC535068-250MG
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
MW: 179,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781705
Núm. CAS: 885520-31-0