8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535071-250MG PC535071-1G
APOSPC535071-250MGEA 46.4 EUR
APOSPC535071-250MG APOSPC535071-1G
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₉H₆BrFN₂O
MW: 257,059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27996279
Núm. CAS: 1352717-91-9