6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535072-100MG PC535072-250MG
APOSPC535072-100MGEA 72.5 EUR
APOSPC535072-100MG APOSPC535072-250MG
6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-2-ol
Formula: C₁₀H₇FO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18412124
Núm. CAS: 13101-83-2