(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535073-100MG PC535073-250MG
APOSPC535073-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC535073-100MG APOSPC535073-250MG
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid
Formula: C₈H₆BFO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18383019
Núm. CAS: 473416-33-0