2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535074-100MG PC535074-250MG
APOSPC535074-100MGEA 128 EUR
APOSPC535074-100MG APOSPC535074-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formula: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164,085 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18879656
Núm. CAS: 161957-47-7