5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535075-100MG PC535075-250MG
APOSPC535075-100MGEA 108 EUR
APOSPC535075-100MG APOSPC535075-250MG
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole
Formula: C₈H₇FN₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11007884
Núm. CAS: 1082041-57-3