4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535076-100MG PC535076-250MG
APOSPC535076-100MGEA 148 EUR
APOSPC535076-100MG APOSPC535076-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869190
Núm. CAS: 1146291-81-7