4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC535077-1G
PC535077-250MG
APOSPC535077-1GEA
0
EUR
APOSPC535077-1G
APOSPC535077-250MG
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one
Formula:
C₈H₅BrFNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15526615 Núm. CAS: 1260903-30-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...