5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535078-1G PC535078-250MG
APOSPC535078-1GEA 148 EUR
APOSPC535078-1G APOSPC535078-250MG
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid 97%
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₃
MW: 180,133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20661151
Núm. CAS: 1312556-72-1