(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535079-100MG PC535079-250MG
APOSPC535079-100MGEA 71.2 EUR
APOSPC535079-100MG APOSPC535079-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride
Formula: C₈H₈FNO·ClH
MW: 189,615 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24435222
Núm. CAS: 2102408-57-9