Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53508-1G PC53508-250MG PC53508-5G
APOSPC53508-1GEA 174 EUR
APOSPC53508-1G APOSPC53508-250MG APOSPC53508-5G
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formula: C₉H₉FO₄S
MW: 232,229 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27578943
Núm. CAS: 1820716-37-7