4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-6-Fluoroindan-1-one
PC535080-100MG PC535080-250MG
APOSPC535080-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC535080-100MG APOSPC535080-250MG
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one
Formula: C₉H₆ClFO
MW: 184,595 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038173
Núm. CAS: 166250-01-7