6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535082-100MG PC535082-250MG
APOSPC535082-100MGEA 27.7 EUR
APOSPC535082-100MG APOSPC535082-250MG
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08236762
Núm. CAS: 82060-91-1