6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535084-250MG PC535084-1G
APOSPC535084-250MGEA 98.6 EUR
APOSPC535084-250MG APOSPC535084-1G
6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
6-Fluoro-2,2'-bipyridine
Formula: C₁₀H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22576117
Núm. CAS: 1223063-81-7