6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC535085-1G
PC535085-250MG
APOSPC535085-1GEA
149
EUR
APOSPC535085-1G
APOSPC535085-250MG
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula:
C₉H₆BrFO MW: 229,046 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14654077 Núm. CAS: 881189-74-8 |