4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535086-100MG PC535086-250MG
APOSPC535086-100MGEA 87 EUR
APOSPC535086-100MG APOSPC535086-250MG
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₃ClFN₃
MW: 171.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18253397
Núm. CAS: 405230-97-9