5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC535088-100MG PC535088-250MG
APOSPC535088-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC535088-100MG APOSPC535088-250MG
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18208183
Núm. CAS: 1260013-11-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR