2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53509-1G PC53509-250MG
APOSPC53509-1GEA 519 EUR
APOSPC53509-1G APOSPC53509-250MG
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄ClF₃INO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28753341
Núm. CAS: 1805237-24-4