6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535091-1G PC535091-250MG
APOSPC535091-1GEA 172 EUR
APOSPC535091-1G APOSPC535091-250MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine
Formula: C₇H₂BrF₃N₂O
MW: 267,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07375029
Núm. CAS: 886373-24-6