1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53511-1G PC53511-250MG
APOSPC53511-1GEA 516 EUR
APOSPC53511-1G APOSPC53511-250MG
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
Formula: C₈H₉FO₂S
MW: 188,219 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00865310
Núm. CAS: 2924-67-6