Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53515-1G PC53515-250MG
APOSPC53515-1GEA 862 EUR
APOSPC53515-1G APOSPC53515-250MG
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₈FNO₃
MW: 185.152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28554709
Núm. CAS: 1781061-07-1