1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53519-100MG PC53519-1G PC53519-250MG
APOSPC53519-100MGEA 161 EUR
APOSPC53519-100MG APOSPC53519-1G APOSPC53519-250MG
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₇FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16990867
Núm. CAS: 574-97-0