1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53522-1G PC53522-250MG PC53522-100MG
APOSPC53522-1GEA 1220 EUR
APOSPC53522-1G APOSPC53522-250MG APOSPC53522-100MG
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₇FN₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30492327
Núm. CAS: 2149602-34-4