4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53523-1G PC53523-250MG PC53523-50MG
APOSPC53523-1GEA 720 EUR
APOSPC53523-1G APOSPC53523-250MG APOSPC53523-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FNO₂·ClH
MW: 247.694 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30492328
Núm. CAS: 2149591-12-6