4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC53524-1G
PC53524-250MG
PC53524-50MG
APOSPC53524-1GEA
531
EUR
APOSPC53524-1G
APOSPC53524-250MG
APOSPC53524-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₂FNO₂·ClH MW: 233.667 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29067351 Núm. CAS: 1858241-03-8 |