(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53525-1G PC53525-250MG PC53525-100MG
APOSPC53525-1GEA 0 EUR
APOSPC53525-1G APOSPC53525-250MG APOSPC53525-100MG
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Formula: C₉H₈ClFO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18838355
Núm. CAS: 1291488-79-3
UN: 1759
ADR: 8,III