1-Fluoro-3-(2-isocyanatovinyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53526-250MG PC53526-100MG PC53526-25MG
APOSPC53526-250MGEA 0 EUR
APOSPC53526-250MG APOSPC53526-100MG APOSPC53526-25MG
1-Fluoro-3-(2-isocyanatovinyl)benzene 95%
1-Fluoro-3-(2-isocyanatovinyl)benzene
When melted, may contain small amount of sediment
Formula: C₉H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21086110
Núm. CAS: 2044498-32-8