1-(2-Bromo-1-methylethoxy)-4-fluorobenzene, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53528-250MG PC53528-100MG PC53528-25MG
APOSPC53528-250MGEA 650 EUR
APOSPC53528-250MG APOSPC53528-100MG APOSPC53528-25MG
1-(2-Bromo-1-methylethoxy)-4-fluorobenzene, tech
1-(2-Bromo-1-methylethoxy)-4-fluorobenzene
Formula: C₉H₁₀BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16316875
Núm. CAS: 1225544-80-8