3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53529-1G PC53529-250MG PC53529-100MG
APOSPC53529-1GEA 655 EUR
APOSPC53529-1G APOSPC53529-250MG APOSPC53529-100MG
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₉ClFNO₄S
MW: 281,688 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24328322
Núm. CAS: 1557249-94-1
UN: 1759
ADR: 8,III