4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53530-1G PC53530-250MG PC53530-100MG
APOSPC53530-1GEA 611 EUR
APOSPC53530-1G APOSPC53530-250MG APOSPC53530-100MG
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClFNO₄S
MW: 295,715 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24328309
Núm. CAS: 1548330-46-6
UN: 1759
ADR: 8,III