4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53531-1G PC53531-250MG PC53531-100MG
APOSPC53531-1GEA 655 EUR
APOSPC53531-1G APOSPC53531-250MG APOSPC53531-100MG
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₇ClFNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24328298
Núm. CAS: 1443292-54-3
UN: 1759
ADR: 8,III