2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53532-1G PC53532-250MG PC53532-100MG
APOSPC53532-1GEA 466 EUR
APOSPC53532-1G APOSPC53532-250MG APOSPC53532-100MG
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂S
MW: 234,675 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05815052
Núm. CAS: 714260-38-5