2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-((2-Fluorobenzyl)thio)acetic acid
PC53534-250MG PC53534-100MG
APOSPC53534-250MGEA 0 EUR
APOSPC53534-250MG APOSPC53534-100MG
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formula: C₉H₉FO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09809971
Núm. CAS: 180044-55-7