2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53535-1G PC53535-250MG PC53535-100MG
APOSPC53535-1GEA 611 EUR
APOSPC53535-1G APOSPC53535-250MG APOSPC53535-100MG
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00751556
Núm. CAS: 14818-55-4