Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro(4-fluorobenzyl)borate, Potassium Trifluoro[(4-fluorophenyl)methyl]boranuide
PC53536-1G PC53536-5G
APOSPC53536-1GEA 84.1 EUR
APOSPC53536-1G APOSPC53536-5G
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Formula: C₇H₆BF₄·K
MW: 216,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112715
Núm. CAS: 1494466-28-2