Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro-[(2-fluorophenyl)methyl]boranuide, Potassium trifluoro[(2-fluorophenyl)methyl]boranuide
PC53537-1G PC53537-5G PC53537-250MG
APOSPC53537-1GEA 360 EUR
APOSPC53537-1G APOSPC53537-5G APOSPC53537-250MG
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Formula: C₇H₆BF₄·K
MW: 216,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09993122
Núm. CAS: 1246073-48-2