3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5353D-25G PC5353D-5G PC5353D-1G
APOSPC5353D-25GEA 439 EUR
APOSPC5353D-25G APOSPC5353D-5G APOSPC5353D-1G
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 97%
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide
Formula: C₈H₈F₈O₂
Pto. Ebullición: 75…79 °C (4 mm Hg)
Densidad: 1,509 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054692
Núm. CAS: 19932-27-5