6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53540-250MG PC53540-1G
APOSPC53540-250MGEA 188 EUR
APOSPC53540-250MG APOSPC53540-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₃ClF₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436599
Núm. CAS: 1480-66-6