2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53542-1G PC53542-250MG
APOSPC53542-1GEA 202 EUR
APOSPC53542-1G APOSPC53542-250MG
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11193641
Núm. CAS: 1028757-83-6