Tetramethylammonium (trifluoromethyl)sulphanide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetramethylammonium trifluoromethanethiolate, Tetramethylazanium trifluoromethanethiolate
PC53546-1G
PC53546-250MG
APOSPC53546-1GEA
583
EUR
APOSPC53546-1G
APOSPC53546-250MG
Tetramethylammonium (trifluoromethyl)sulphanide
Tetramethylammonium (trifluoromethyl)sulphanide
Formula:
CF₃S·C₄H₁₂N MW: 175,216 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24842708 Núm. CAS: 515823-30-0 |